Learn More
1,1,4,7,7-pentaméthyldiéthylènetriamine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.00€ - 250.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3030-47-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H23N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.3 |
Numéro MDL | MFCD00014876 |
Clé InChI | UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine |
CID PubChem | 18196 |
ChEBI | CHEBI:39475 |
Nom IUPAC | N’-[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N,N’-triméthyléthane-1,2-diamine |
SMILES | CN(C)CCN(C)CCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10453171
|
Thermo Scientific Acros
416950250 |
25 g | Flacon en verre |
37.00€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10279940
|
Thermo Scientific Acros
416951000 |
100 g | Flacon en verre |
85.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10115703
|
Thermo Scientific Acros
416955000 |
500 g | Flacon en verre |
250.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3030-47-5 | |
173.3 | |
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N | |
18196 | |
N’-[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N,N’-triméthyléthane-1,2-diamine |
C9H23N3 | |
MFCD00014876 | |
pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine | |
CHEBI:39475 | |
CN(C)CCN(C)CCN(C)C |
Spécification
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine | |
99.0 | |
18°C | |
0.8290g/mL | |
72°C | |
98% min. (GC) | |
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2N(CH3)2 | |
MFCD00014876 | |
pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine | |
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N | |
N’-[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N,N’-triméthyléthane-1,2-diamine | |
18196 | |
1.52 mPa.s (20°C) | |
98+% |
3030-47-5 | |
100.0 | |
Blanc | |
200°C | |
Authentique | |
C9H23N3 | |
1.4415 to 1.4435 | |
0.829 | |
Solubility in water: soluble | |
CN(C)CCN(C)CCN(C)C | |
173.3 | |
CHEBI:39475 | |
173.3 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 221-201-1
- 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only