Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromothan-1-one, Thermo Scientific™
51.70€ - 439.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40288-65-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7BrO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 243.056 |
Clé InChI | QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 243777 |
Nom IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromoéthanone |
SMILES | C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10722103
|
Thermo Scientific Maybridge
CC01605CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
51.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10511692
|
Thermo Scientific Maybridge
CC01605DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
73.05€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10133214
|
Thermo Scientific Maybridge
CC01605EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
439.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
40288-65-1 | |
243.056 | |
243777 | |
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr |
C9H7BrO3 | |
QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromoéthanone |
Spécification
1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one | |
97% | |
1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one | |
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr | |
243.056 | |
243.06 |
40288-65-1 | |
C9H7BrO3 | |
QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromoéthanone | |
243777 | |
97% |