Learn More
1,1,2,2-tétrachloroéthane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
23.30€ - 49.70€
Identifiants chimiques
CAS | 79-34-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2Cl4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.838 |
Numéro MDL | MFCD00000848 |
Clé InChI | QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan |
CID PubChem | 6591 |
ChEBI | CHEBI:36026 |
Nom IUPAC | 1,1,2,2-tétrachloroéthane |
SMILES | C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04489.14 |
25 g |
23.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04489.22 |
100 g |
24.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04489.36 |
500 g |
49.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,1,2,2-Tetrachloroethane is used in the preparation of organic chemicals, as a solvent for fats, oils, waxes, resins, cellulose acetate and in certain types of Friedel-Crafts reactions. It is also used to make paints, varnishes, rust removers and other chlorinated hydrocarbons with two carbon atoms. It is utilized in the determination of theobromine in cacao. It is also used as an immersion fluid in crystallography. Further, it is used as an alcohol denaturant, fumigant, dry cleaning agent, in photographic film. In addition to this, it is used as an intermediate in the industrial production of trichloroethylene, tetrachloroethylene and1,2-dichloroethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,1,2,2-tétrachloroéthane est utilisé dans la préparation de produits chimiques organiques, comme solvant pour les graisses, les huiles, les cires, les résines, l’acétate de cellulose et dans certains types de réactions de Friedel-Crafts. Il est également utilisé pour fabriquer des peintures, des vernis, des produits antirouille et d’autres hydrocarbures chlorés avec deux atomes de carbone. Il est utilisé dans la détermination de la théobromine dans le cacao. Il est également utilisé comme liquide d’immersion dans la cristallographie. De plus, il est utilisé comme dénaturant alcoolique, fumigant, agent de nettoyage à sec, dans un film photographique. En outre, il est utilisé comme intermédiaire dans la production industrielle de trichloroéthylène, de tétrachloroéthylène et de 1,2-dichloroéthylène.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol, à l’éthanol, au chloroforme et à l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le sodium, les oxydes de sodium, les bases fortes, le potassium, les nitrates, le disulfure de 2,4-dinitrophényl.
Identifiants chimiques
79-34-5 | |
167.838 | |
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N | |
6591 | |
1,1,2,2-tétrachloroéthane |
C2H2Cl4 | |
MFCD00000848 | |
s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan | |
CHEBI:36026 | |
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl |
Spécification
1,1,2,2-Tetrachloroethane | |
-43°C | |
142°C to 146°C | |
Cl2CHCHCl2 | |
MFCD00000848 | |
969206 | |
s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan | |
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-tétrachloroéthane | |
6591 | |
167.85 |
79-34-5 | |
1.596 | |
C2H2Cl4 | |
1.4935 | |
UN1702 | |
14,9189 | |
Miscible with water,methanol,ethanol,chloroform and acetone. | |
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl | |
167.838 | |
CHEBI:36026 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H310-H330-H341-H351
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Peut induire des anomalies génétiques.
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P262-P264b-P270-P271-P281-P284-P302+P350-P304+P340-P308+P313-P310-P361-P363-P501c
H310+H330-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :1,1,2,2-TETRACHLOROÉTHANE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-197-8
missing translation for 'rtecsNumber' : KI8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only