Learn More
1,1,2,2-tétrachloroéthane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321607
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1,1,2,2-Tetrachloroethane is used in the preparation of organic chemicals, as a solvent for fats, oils, waxes, resins, cellulose acetate and in certain types of Friedel-Crafts reactions. It is also used to make paints, varnishes, rust removers and other chlorinated hydrocarbons with two carbon atoms. It is utilized in the determination of theobromine in cacao. It is also used as an immersion fluid in crystallography. Further, it is used as an alcohol denaturant, fumigant, dry cleaning agent, in photographic film. In addition to this, it is used as an intermediate in the industrial production of trichloroethylene, tetrachloroethylene and1,2-dichloroethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1,2,2-tétrachloroéthane est utilisé dans la préparation de produits chimiques organiques, comme solvant pour les graisses, les huiles, les cires, les résines, l’acétate de cellulose et dans certains types de réactions de Friedel-Crafts. Il est également utilisé pour fabriquer des peintures, des vernis, des produits antirouille et d’autres hydrocarbures chlorés avec deux atomes de carbone. Il est utilisé dans la détermination de la théobromine dans le cacao. Il est également utilisé comme liquide d’immersion dans la cristallographie. De plus, il est utilisé comme dénaturant alcoolique, fumigant, agent de nettoyage à sec, dans un film photographique. En outre, il est utilisé comme intermédiaire dans la production industrielle de trichloroéthylène, de tétrachloroéthylène et de 1,2-dichloroéthylène.
Solubilité
Miscible à l’eau, au méthanol, à l’éthanol, au chloroforme et à l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le sodium, les oxydes de sodium, les bases fortes, le potassium, les nitrates, le disulfure de 2,4-dinitrophényl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-34-5
Formule moléculaire C2H2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 167.838
Numéro MDL MFCD00000848
Clé InChI QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
CID PubChem 6591
ChEBI CHEBI:36026
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Point de fusion -43°C
Densité 1.596
Point d’ébullition 142°C to 146°C
Formule linéaire Cl2CHCHCl2
Indice de réfraction 1.4935
Quantité 25 g
Numéro UN UN1702
Beilstein 969206
Merck Index 14,9189
Informations sur la solubilité Miscible with water,methanol,ethanol,chloroform and acetone.
Poids de la formule 167.85
Pourcentage de pureté ≥98%