Learn More
1,1,2,2-tetrabromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.40€ - 194.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-27-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2Br4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 345.65 |
Numéro MDL | MFCD00000133 |
Clé InChI | QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o |
CID PubChem | 6588 |
Nom IUPAC | 1,1,2,2-tetrabromoéthane |
SMILES | BrC(Br)C(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10543931
|
Thermo Scientific Acros
180872500 |
250 g | Flacon en verre |
42.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10751841
|
Thermo Scientific Acros
180870010 |
1 kg | Flacon en verre |
95.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10488043
|
Thermo Scientific Acros
180870025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
194.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79-27-6 | |
345.65 | |
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N | |
6588 | |
BrC(Br)C(Br)Br |
C2H2Br4 | |
MFCD00000133 | |
acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o | |
1,1,2,2-tetrabromoéthane |
Spécification
1,1,2,2-Tetrabromoethane | |
97.5 | |
1°C | |
244°C | |
97.5% min. (GC) | |
Br2CHCHBr2 | |
MFCD00000133 | |
15, 9330 | |
acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o | |
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-tetrabromoéthane | |
6588 | |
98% |
79-27-6 | |
100.0 | |
2.9600g/mL | |
Authentique | |
C2H2Br4 | |
1.6355 to 1.638 | |
01, 94 | |
2.96 | |
Solubility in water: 0.63g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,benzene,miscible with ethanol,ether,chloroform,aniline,and glacial acetic acid | |
BrC(Br)C(Br)Br | |
345.65 | |
345.64 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement:
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-191-5
- 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,1,2,2-Tetrabromoethane
RUO – Research Use Only