Learn More
1,1,1-trifluoro-4-iodobutane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400278
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-17-6
Formule moléculaire C4H6F3I
Poids moléculaire (g/mol) 237.992
Numéro MDL MFCD00041543
Clé InChI LNDGACQEAYKNOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-iodobutane, 4,4,4-trifluorobutyl iodide, 4-iodo-1,1,1-trifluorobutane, butane, 1,1,1-trifluoro-4-iodo, 1,1,1-trifluoro-4-iodo-butane, acmc-209k5v, 4,4,4-trifluorobutyliodide, ksc235m2j, 1-iodo-4,4,4-trifluoro-butane
CID PubChem 2775189
Nom IUPAC 1,1,1-trifluoro-4-iodobutane
SMILES C(CC(F)(F)F)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.85
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Formule linéaire CF3(CH2)3I
Indice de réfraction 1.4335
Quantité 1 g
Beilstein 1736064
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 237.99
Pourcentage de pureté ≥98%