Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol-d2 99 atome% D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582071
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38701-74-5
Formule moléculaire C3H2F6O
Poids moléculaire (g/mol) 170.05
Numéro MDL MFCD00037559
Clé InChI BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
CID PubChem 2724852
Nom IUPAC hexafluoro(²H)propan-2-(²H)ol
SMILES [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99+ atom% D
Densité 1,6400 g/ml
Deutérium (D) 99,0% min
Quantité 1 g
Formule linéaire CF3CD(OD)CF3
Synonyme 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d
Poids de la formule 170.05
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.