Learn More
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
34.50€ - 265.00€
Identifiants chimiques
CAS | 920-66-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2F6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.038 |
Numéro MDL | MFCD00011651 |
Clé InChI | BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol |
CID PubChem | 13529 |
ChEBI | CHEBI:63104 |
Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol |
SMILES | C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430713
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12747.06 |
5 g |
34.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440713
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12747.14 |
25 g |
90.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450713
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12747.22 |
100 g |
265.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol est utilisé pour la préparation de polymères méthacrylate fonctionnalisés par l’hexafluoroalcool pour les matériaux lithographiques/nanopatteurs. Il joue un rôle important dans les réactions de Friedel-Crafts en raison de sa polarité et de sa puissance ionisante élevée. Il trouve son utilisation dans la préparation des échantillons pour le GCMS. Il catalyse également l’époxydation du cyclooctène et du 1-octène avec du peroxyde d’hydrogène. Il est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions et pour dissoudre des peptides. Il est également utilisé pour produire des produits chimiques haut de gamme tels que les surfactants fluorés, l’émulsifiant fluoré et la médecine fluorée. Il agit comme un nettoyant dans l’industrie électronique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol est utilisé pour la préparation de polymères méthacrylate fonctionnalisés par l’hexafluoroalcool pour les matériaux lithographiques/nanopatteurs. Il joue un rôle important dans les réactions de Friedel-Crafts en raison de sa polarité et de sa puissance ionisante élevée. Il trouve son utilisation dans la préparation des échantillons pour le GCMS. Il catalyse également l’époxydation du cyclooctène et du 1-octène avec du peroxyde d’hydrogène. Il est utilisé comme solvant pour de nombreuses réactions et pour dissoudre des peptides. Il est également utilisé pour produire des produits chimiques haut de gamme tels que les surfactants fluorés, l’émulsifiant fluoré et la médecine fluorée. Il agit comme un nettoyant dans l’industrie électronique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du chloroforme, de l’éther et de l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, l’aluminium, le zinc et les métaux alcalins.
Identifiants chimiques
920-66-1 | |
168.038 | |
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N | |
13529 | |
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol |
C3H2F6O | |
MFCD00011651 | |
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol | |
CHEBI:63104 | |
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O |
Spécification
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol | |
-4°C | |
59°C to 60°C | |
CF3CH(OH)CF3 | |
MFCD00011651 | |
1841007 | |
Miscible with water,chloroform,ether and acetone. | |
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O | |
168.038 | |
CHEBI:63104 | |
≥99% |
920-66-1 | |
1.619 | |
C3H2F6O | |
1.275 | |
UN1760 | |
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol | |
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol | |
13529 | |
168.04 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H332
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-059-4
missing translation for 'rtecsNumber' : UB6450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1,1,1,3,3,3,-Hexafluoropropane-2-ol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche