Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle 0.5
3220.00€
Spécification
Précision thermique | Max. ±0,5°C entre 20°C et 45°C |
---|---|
Plage de températures (métrique) | 1 à 100°C |
Tension | 220 à 240 V |
Alimentation électrique | 220 à 240 V, 50/60 Hz, 200 W |
Type de produit | ThermoMixer F0.5 |
Code produit | Marque | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15316551
|
Eppendorf™
5386000010 |
Thermoblock 24 x 0,5 ml, UE |
3220.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Max. ±0,5°C entre 20°C et 45°C | |
220 à 240 V | |
ThermoMixer F0.5 | |
206 mm | |
Utilisé pour la transformation des souches de bactéries et des plasmides | |
Interface USB | |
2500 tr/min |
1 à 100°C | |
220 à 240 V, 50/60 Hz, 200 W | |
163 mm | |
304 mm | |
50 à 60 Hz | |
300 à 2500 tr/min |