Learn More
Sharpsafe™ 0.45 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marque: Sharpsafe™ 51702430
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique au monde sur le marché.
- Conçu pour une utilisation communautaire principalement, le récipient de 0,45 L est disponible en plusieurs type d’ouvertures différentes. Ces ouvertures et leurs caractéristiques connexes ont été conçues pour assurer la collecte et l’élimination sans danger d’une variété d’objets tranchants au sein de la communauté.
- Le récipient de 0,45 L peut être facilement stocké dans un sac ou une poche et est idéal pour une utilisation personnelle et clinique. Nos récipients Sharpsafe™ de 0,45 litres sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Couvercle rabattable pour une fermeture temporaire et finale
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
- Résistance aux fuites optimale
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spécification
0,45 L | |
Ouverture transparente | |
Gris | |
100/Carton | |
Conteneur pour déchets tranchants |
Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291 | |
Jaune | |
445 x 505 x 346 mm | |
Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |