Learn More
Sharpsafe™ 0.3 L Sharps Container
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
214.00€
Spécification
Capacité (métrique) 0.3 L
Couleur Gray
Dimensions (L x l x H) 443 x 503 x 268 mm
Quantité 100/Cs.
À utiliser avec (application) Safe Disposal of Used Sharps
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Type de bouchon Couleur de bouchon Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de bouchon Couleur de bouchon Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
17651705
Afficher les documents Détails de la promotion
Sharpsafe™
51751420
Petal Opening Violet NX, UN3291, ISO23907-1:2019 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17661705
Afficher les documents Détails de la promotion
Sharpsafe™
51751430
Petal Opening Jaune UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17671705
Afficher les documents Détails de la promotion
Sharpsafe™
51752430
Clear Opening Jaune UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17681705
Afficher les documents Détails de la promotion
Sharpsafe™
51754410
Blade Opening Orange UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17691705
Afficher les documents Détails de la promotion
Sharpsafe™
51761210
Petal Opening Noir UK Regulations, UN3291, ISO23907-1:2019 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Through championing change and pioneering product innovation, we are proud to have introduced the world's first sustainable single-use sharps container into the market.
  • Designed specifically for the disposal of insulin syringes, the 0.3 Liter can be easily stored in a bag or pocket and is ideal for both personal and clinical use.
  • A non-return petal aperture ensures that once disposed of, sharps cannot be removed.
  • Our 0.3 Liter Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
  • The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
  • Features and benefits
  • Made from low carbon footprint recycled material
  • Flip top lid for temporary and final closure feature
  • In-mold label - offers permanent audit trail which cannot be removed.
  • Class-leading leak resistance
  • Complies with the standards listed below
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Spécification
Spécification
0.3 L
443 x 503 x 268 mm
Safe Disposal of Used Sharps
Gray
100/Cs.
Sharps Container