Learn More
Buerkle™ Flacon de rechange en verre
Flacon de rechange en verre Buerkle™ à utiliser avec la pissette Buerkle™.
Marque: Buerkle™ 5365-4020
32.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec bouchon EasyClick
- Bouchon sûr et pratique
- Échange facile et rapide de la bouteille
- Flacon de rechange de 1000 ml
- À utiliser avec une pissette
Spécification
Article de rechange pour pissette | |
1 000 ml | |
110 mm | |
200 mm |