Learn More
Buerkle™ Tube d’extension pour échantillonneur Aqua
Permet l’obtention d’échantillons d’eau souterraine provenant de puits, de puits et d’autres sources.
Marque:  Buerkle™ 5308-1051
314.44 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11803892
  • 357.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour échantillonneurs de 1050 ml
  • Les matériaux ultra-purs garantissent le degré de pureté d’échantillon le plus élevé
Spécification
Spécification
Tube d’extension
1 050 ml